EQ70XXPKIT
Kit de purification d'eau ultra pure Milli-Q® EQ 7008/16
For Milli-Q® EQ 7008/16 systems to produce RO (Type 3) and ultrapure (Type 1) water. This product replaces EQ70XXPKT1.
Conditionnement
units of 1
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Conditions de stockage
room temperature
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
Entrée
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Autre catégorie plus écologique
Description générale
- Une cartouche de prétraitement IPAK Gard® 3/5 composée d'un filtre plissé pour l'élimination des particules, des minéraux et des colloïdes, et d'un bloc de charbon pour l'élimination du chlore du libre de l'eau de ville d'alimentation. Cela protège les membrane d'osmose inverse (OI) et améliore la performance du système.
- Des cartouches de polissage IPAK Meta® et IPAK Quanta® pour l'eau purifiée, conçues pour fonctionner par paire pour produire de l'eau ultra pure (Type 1) pour les applications de laboratoire sensibles. Ces cartouches contiennent une combinaison de résine échangeuse d'ions à lits mélangés Jetpore® et d'un échangeur d'ions innovant IQnano™ pour éliminer de l'eau d'alimentation purifiée les ions présents à l'état de traces, ainsi que du charbon actif synthétique de haute qualité qui cible les traces de contaminants organiques.
- Un filtre évent de cuve qui protège l'eau osmosée (Type 3) stockée des contaminants présents dans l'air. Il contient du charbon actif, de la chaux sodée et un filtre membrane pour empêcher l'air impur de pénétrer dans la cuve.
Application
- À utiliser avec les systèmes de purification d'eau Milli-Q® EQ 7008/16
- Protège de façon optimale les membranes d'OI (IPAK Gard®), élimine les substances organiques et les ions à l'état de traces (cartouches de polissage Milli-Q®) et protège l'eau stockée des contaminants présents dans l'air (filtre évent de cuve)
Caractéristiques et avantages
- Les étiquettes e-Sure avec connexion RFID au système permettent un suivi continu de l'état des consommables, une gestion des données et une traçabilité totale.
- Cartouches fournies avec un bouchon de vidange (par cartouche) pour éliminer l'excédent d'eau des cartouches usagées et ainsi réduire leur poids lors de leur mise au rebut.
- 63 % des fournisseurs de pièces de la cartouche IPAK Gard® et 78 % des fournisseurs de pièces des cartouches IPAK Quanta® et IPAK Meta® incluses dans ce kit sont certifiés ISO 14001 pour leur système de management environnemental.
Contenu apparenté
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.