Principaux documents
EFHAW100IP
Millipore
Entonnoir Bleu EZ-Fit® HAWG 100 ml avec bouchon
0.45 µm MCE white membrane with 100 mL funnel, single packaging with plug, suitable for solid and liquid cultivation
Synonyme(s) :
Unité de filtration EZ-Fit® avec tampon absorbant, Dispositif de filtration sur membrane, avec membrane en esters de cellulose quadrillée pour les tests de biocharge, Unité de filtration avec entonnoir de filtration EZ-Fit®
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
blue acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) base
cellulose support
low-density polyethylene plug
polystyrene cover
white filter
white mixed cellulose esters (MCE)
Niveau de qualité
Agence
EP
ISO
USP
Caractéristiques
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Conditionnement
pkg of Single packaging with plug
Paramètres
100 mL sample volume
Diam. du filtre
47 mm
Capacité de l'entonnoir
100 mL
Dimension de pores
0.45 μm
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Description générale
L'unité de filtration EZ-FIT® est un dispositif à usage unique constitué d'une membrane quadrillée blanche en esters de cellulose, avec une base bleue intégrant un tampon absorbant en cellulose. En évitant d'exposer les échantillons aux risques inhérents aux analyses microbiologiques, elle constitue un moyen sûr et rapide de réaliser une filtration sur membrane.
Les unités de filtration sont irradiées par faisceau d'électrons, un couvercle avec mise à l'évent protège l'échantillon pendant la filtration et un rebord circulaire évite tout contact accidentel des pinces avec la zone de filtration lors du transfert de la membrane, pour protéger les échantillons de la contamination tout en garantissant des résultats fiables en matière de dénombrement des micro-organismes.
La fonctionnalité EZ-FIT® Azure améliore encore davantage l'ergonomie et la commodité de l'unité de filtration EZ-FIT® avec un entonnoir transparent et des indicateurs de niveau de remplissage présents tout autour de l'entonnoir pour un remplissage facile sous n'importe quel angle. La conception innovante de l'entonnoir permet d'éviter les fuites et le contournement de la membrane par l'échantillon.
Les unités bleues offrent la possibilité supplémentaire de transférer la membrane sur une boîte de Pétri ou de transformer le dispositif en boîte de Pétri en y ajoutant le milieu liquide une fois la filtration terminée.
Ces unités de filtration sont conformes aux normes internationales et minimisent les résidus d'échantillons. Elles peuvent être empilées pour réduire l'encombrement de la zone de travail. Il s'agit d'un dispositif jetable conçu pour s'adapter sur la rampe EZ-FIT® équipée de têtes de filtration EZ-FIT® spécifiques.
Application
L'entonnoir de filtration EZ-Fit® est utilisé dans les tests de biocharge sur les échantillons liquides tels que l'eau, les échantillons prélevés en cours de fabrication et les produits finis.Il est conçu pour optimiser le déroulement du travail de laboratoire et pour fournir des résultats microbiologiques rapides et fiables.
Caractéristiques et avantages
  • L'entonnoir transparent vous permet de voir à quel moment la filtration se termine depuis n'importe quel angle.
  • Grâce aux indicateurs de volume présents tout autour de l'entonnoir, il n'est pas nécessaire de le tourner lors de sa mise en place sur le support de filtration.
  • La forme de la base facilite le transfert de la membrane à l'aide de pinces.
  • La conception de l'unité permet à l'entonnoir d'être retiré d'une seule main.
  • Les unités sont empilables, pour un gain de place dans la zone de travail.
  • L'entonnoir est livré avec un tampon absorbant et un bouchon pour une meilleure efficacité.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany