Principaux documents
CRK1M0203
Millipore
Cartouche de filtration Polygard® CR
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 2 in. (5 cm), Code M (2-118; O-rings)
Synonyme(s) :
Polygard-CR Cartridge Filter 2 in. 0.1 μm Code M Silicone
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
polypropylene
silicone seal
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Polygard
Paramètres
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Longueur nominale des cartouches
2 in. (5 cm)
Diamètre
7.0 cm (2.75 in.)
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤50 mg
Dimension de pores
0.1 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code M (2-118; O-rings)
Description générale
Les produits de la gamme Polygard® CR Cartridge Filter sont des filtres à cartouche à diamètre nominal conçus pour éliminer les particules présentes dans les liquides et les gaz. Les milieux filtrants de Polygard-CR possèdent une structure à densité progressive selon la profondeur, qui offre une capacité de filtration maximale avec une taille de pores de 1,0 μm, et leur construction entièrement en polypropylène offre de faibles taux d'extractibles et une large compatibilité chimique.
Les filtres à cartouche Polygard-CR offrent un débit élevé avec une pression différentielle maximale de 4,8 bar (70 psid) à 25 °C.
Applications typiques
Les filtres à cartouche haute efficacité Polygard-CR, constitués de milieux en polypropylène à densité progressive sont largement utilisés dans l'industrie des boissons pour les applications de filtration de liquides et de gaz afin de protéger les filtres plus serrés.
Conformité réglementaire
Les filtres à cartouche Polygard®-CR sont conçus, développés et fabriqués conformément à un système de gestion de la qualité approuvé par un organisme d'enregistrement accrédité selon une norme de systèmes de qualité ISO 9000 et sont expédiés avec un certificat de qualité. Chaque filtre à cartouche est pris en charge par un guide de validation pour la conformité aux exigences réglementaires.
Pour assurer la traçabilité et faciliter l'identification, chaque filtre est marqué avec des caractéristiques d'identification.
Nombreux formats disponibles
La gamme de produits Polygard-CR offre une plage complète de surfaces de filtration pour répondre à des exigences d'applications variées. Une variété d'options de connexion sont proposées pour une adaptation facile aux boîtiers existants.
Ces dispositifs ont été développés pour minimiser le volume de rétention lors de l'évaluation de plusieurs configurations de milieux.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
10 cycles d'autoclave ou stérilisation en place (SEP) à 126 °C pendant 30 min
Protocole de décontamination
30 min avec de l'eau chaude à 80 °C
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après 24 heures de trempage dans l'eau
Informations légales
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany