CP74
Anti-Vinculin Mouse mAb (V284 or VLN01)
liquid, Calbiochem®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-Vinculin antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
V284, monoclonal
VLN01, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VCL(7414)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1 g/ml, chemiluminescence)
Immunoprecipitation (2 g/ml lysate)
Paraffin Sections (4-8 g/ml, heat pre-treatment required)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Normal mouse serum
Skin cells or tissue
Autres remarques
Bakolitsa, C., et al. 1999 Cell99, 603.
Rudiger, M., et al. 1998 Bioessays20, 733
Tidball, J.G., et al. 1999 J. Biol. Chem.274, 33155
Goldmann, W.H., et al. 1996 J. Muscle Res. Cell Motil.17, 1.
Asijee, G.M., et al. 1990 Eur. J. Biochemistry189, 131
Otto, J.J. 1990 Cell Motil. Cytoskeleton16, 1.
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable