Key Documents
CN0371E06
Millipore
Filtre à cartouche Polygard® CN
pore size 0.3 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonyme(s) :
Polygard-CN Cartridge Filter 10 in. 0.3 μm Code 7 Ethylene-Propylene
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
EPR seal
polypropylene
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Polygard
Paramètres
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Diamètre
7.0 cm (2.75 in.)
Surface de filtration
0.42 m2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤50 mg
Dimension de pores
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Description générale
Les produits de la gamme de cartouches de filtration Polygard® CN sont des filtres cartouches à diamètre nominal conçus pour éliminer les particules présentes dans les liquides et les gaz. La structure plissée du média filtrant Polygard®-CN minimise les pressions différentielles pendant le processus de filtration. Une dimension de pores de 0,3 μm et la construction entièrement en polypropylène de ces filtres permettent de faibles niveaux d'extractibles et une large compatibilité chimique. Les performances du filtre en aval sont améliorées grâce à une réduction efficace des particules et des micro-organismes.
Les filtres cartouches Polygard-CN offrent un débit élevé avec une pression différentielle maximale de 4,8 bar à 25 °C. Ces cartouches sont robustes, solides et conçues pour résister à plusieurs cycles de stérilisation à la vapeur en place.
Applications typiques
Les filtres cartouches Polygard-CN sont largement utilisés dans l'industrie des boissons pour les applications de filtration de liquides et de gaz, les opérations de collage et la réduction de la biocharge.
Conformité réglementaire
Les filtres cartouches Polygard®-CN sont conçus, développés et fabriqués conformément à un système de management de la qualité approuvé par un organisme d'enregistrement accrédité selon une norme du Système Qualité ISO 9000 et sont expédiés avec un certificat de qualité. Chaque filtre cartouche est accompagné d'un guide de validation pour la conformité aux exigences réglementaires.
Pour assurer la traçabilité et faciliter l'identification, chaque filtre est marqué avec des caractéristiques d'identification.
Nombreux formats disponibles
Les filtres cartouches Polygard®-CN sont disponibles dans une gamme complète de modèles pour répondre aux exigences d'applications variées. Une variété d'options de raccordement est proposée pour une adaptation facile aux carters existants.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
10 cycles d'autoclave ou stérilisation en place (SEP) à 126 °C pendant 30 min.
Protocole de décontamination
30 min avec de l'eau chaude à 80 °C.
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après un trempage de 24 h dans de l'eau
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 5 l.
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : réduction des micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (nominale)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction efficace des particules et des micro-organismes
  • Instructions d'utilisation : voir le manuel d'utilisation des cartouches POLYGARD® et CLARIGARD®.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany