Quality Segment
sterility
0.22 μm filtered
feature
better assay reliability, Reduces the need for frequent analyzer calibration
composition
(polysulfone hollow fibers)
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
BioPak®
parameter
≥1 bar pressure (3 bar), 0.5 mL/min air diffusion at 2 bar, 1.5 L/min flow rate at 1 bar and 20 °C, 5 °C temp. range (35 °C)
volume
100 L , 100000 mL
total organic carbon (TOC) residue
<500 ppb (after 5 L Rinsing)
pore size
0.22 μm pore size
fitting
1/4 in. inlet connection (Gaz (Straight) Luer Slip F), 8 mm outlet connection (PTFE)
compatibility
for use with AFS®, for use with Milli-Q® CLX
shipped in
ambient
General description
Cette cartouche élimine efficacement les bactéries et leurs sous-produits, comme la phosphatase alcaline, de l'eau d'alimentation de l'analyseur qui est utilisée pour diluer les réactifs, réaliser les blancs et rincer les tuyaux et les capteurs. Cela permet d'obtenir une ligne de base plus stable et d'améliorer la fiabilité des analyses.
La cartouche d'ultrafiltration Biopak® C est composée d'une membrane en polysulfone à fibres creuses qui optimise le rejet des bactéries et de la phosphatase alcaline bactérienne tout en maintenant un débit élevé.
Application
Features and Benefits
- Production d'eau exempte de phosphatase alcaline (< 1 μU/μl)
- Charge bactérienne inférieure à 10 UFC/ml garantie (en général < 1 UFC/ml)
- Produit conçu pour éliminer les endotoxines, pour réduire les pyrogènes d'au moins 4 logs afin d'atteindre une concentration en pyrogènes comprise entre 1 000 et 10 000 EU/ml, et pour réduire les nucléases de 1 μg/ml à moins de 0,01 ng/ml sous une pression de l'eau d'alimentation de 1 bar
- Stabilisation de la ligne de base, pour des analyses plus fiables
- Réduction de la fréquence d'étalonnage de l'analyseur
- Réduction de la fréquence de décontamination de l'analyseur, et donc, des temps d'arrêt et des coûts associés
- Étiquette auto-adhésive incluse
- À remplacer tous les 6 mois pour des performances optimales
Other Notes
- Rétention : bactéries et pyrogènes
- Mode d'action : ultrafiltration
- Applications : milieu de culture cellulaire, biologie moléculaire
- Usage prévu : réduction de la biocharge
- Mode d'emploi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée sur une membrane d'ultrafiltration à fibres creuses. Reportez-vous à la section "remplacement" de la notice du produit.
- Stockage : à conserver dans un endroit sec.
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.