CC43
Anti-Cdh1 (Ab-2) Mouse mAb (DH01)
liquid, clone DH01, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DH01, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDH1(999)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1 g/ml)
Immunoprecipitation (2 g/mg protein lysate)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Normal mouse serum
Junkat or LS174T cells
Autres remarques
Petersen, B.O., et al. 2000 Genes Dev.14, 2330.
Pfleger, C.M., et al. 2001 Genes Dev.15, 1759.
Sorensen, C.S., et al. 2001 Mol. Cell Biol.21, 3692.
Gieffers, C., et al. 1999 Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 11317.
Visintin, R., et al. 1997 Science278, 460.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable