CC160-350UG
Substrat de laminine ECMatrix-511 E8
Xeno-free laminin-511 coating for feeder-free pluripotent stem cell cultures, 350 μg (CHO-S derived)
Synonyme(s) :
Laminine E8, Substrat de laminine ECMatrix, Substrat de laminine E8
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 2 x 175 μg
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Température de stockage
2-8°C
Description générale
"Les cellules souches embryonnaires (CSE) humaines cultivées sur le substrat ECMatrix présentent une grande viabilité cellulaire et une forte prolifération et ont pu se différencier après plusieurs repiquages. De plus, le substrat nous fait gagner du temps en éliminant le besoin de pré-enduire le matériel de culture." - Scientifique principal, spécialiste des cellules souches, groupe Développement de procédés de médecine régénérative.
Les cellules souches pluripotentes humaines (CSE et CSPi) expriment principalement le type d'intégrine α6β1 et peuvent donc être maintenues de manière stable et cultivées efficacement sans cellules nourricières dans des récipients de culture enduits de sa partenaire de liaison, la laminine-511. Toutefois, la laminine-511 n'est pas adaptée à la production à grande échelle en raison de son poids moléculaire élevé et de sa nature hétérotrimérique. Le groupe du professeur Kiyotoshi Sekiguchi (Matrixome, Inc.) a résolu ce problème en produisant un fragment E8 recombinant de la laminine-511 à grande échelle tout en conservant l'activité de liaison complète à l'intégrine.
Application
Caractéristiques et avantages
- Un format sans ingrédients d'origine animale ni xéno-contaminants : uniforme d'un lot à l'autre, sans qu'aucune présélection ne soit nécessaire
- Pas besoin de pré-enduire les plaques : gagnez du temps en ajoutant simplement du milieu lors du repiquage des cellules
- Permet de repiquer des cellules isolées sans utiliser l'inhibiteur de kinase ROCKi : idéal pour l'édition CRISPR ou l'isolement de clones
- Taux d'adhérence et de croissance plus élevés : faites vos expériences plus rapidement
- Facile à manipuler : pas besoin de refroidir les consommables de culture cellulaire
Conditionnement
Composants
Qualité
- Pureté (SDS-PAGE) : > 95 %
- Analyse d'endotoxines : = 750 UE/mg
- Analyse des mycoplasmes : négative
- Test de stérilité : négatif
- Test de liaison à l'intégrine (kDa) = 10 nM
Notes préparatoires
Méthode sans pré-enduction :
1. Détacher les cellules sous forme de petits amas ou de cellules individuelles en utilisant Accutase.
2. Ajouter le substrat ECMatrix-511 à du milieu frais à une concentration finale de 0,25 µg/cm2 (par exemple : pour un puits d'une plaque de 6 puits, ajouter 5 µl de la solution mère à 0,5 mg/ml).
3. Ajouter les cellules au mélange ECMatrix-511/milieu et cultiver les cellules à la densité souhaitée.
Méthode avec pré-enduction :
1. Diluer la solution mère à 0,5 mg/ml avec du PBS stérile jusqu'à obtenir une solution de travail à 2,5 μg/ml.
2. Enduire d'ECMatrix-511 les supports à une concentration de 0,25 μg/cm2 (par exemple, pour un puits d'une plaque de 6 puits, ajouter 1 ml de la solution de travail à 2,5 μg/ml).
3. Incuber pendant 1 heure à 37 °C, 3 heures à température ambiante ou toute une nuit à 4 °C.
4. Avant utilisation, retirer de la surface enduite le fluide restant (ne pas rincer).
5. Détacher les cellules sous forme de petits amas en utilisant Accutase.
6. Cultiver les cellules à la densité souhaitée.
Remarque : Ne pas laisser sécher les plaques, centrifuger brièvement tous les liquides dans le tube avant utilisation, et éviter les congélations-décongélations répétées.
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling