| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Nom du produit
Collagène humain de type I, 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
assay
>90% (collagen type I, SDS-PAGE)
form
liquid, solution
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<1% collagen type II,IV-VI & non-collagen proteins., <10% collagen type III
input
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
solubility
water: soluble at 20 °C
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Elastin
, Peptide Source: Fibronectin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
General description
Application
- comme témoin dans l'essai cellulaire du facteur nucléaire des lymphocytes T activés (NFAT) 2B4–GFP, où son interaction avec les cellules rapporteurs peut être évaluée pour l'expression du GFP sous le contrôle du promoteur du facteur nucléaire des lymphocytes T activés (NFAT)
- pour enrober des lames de verre dans des essais de liaison dynamique afin de créer un substrat spécifique pour la liaison et l'étude des plaquettes et des conjugués dans des canaux d'écoulement[1]
- comme étalon protéique dans l'analyse histologique d'échantillons de tissu pulmonaire, fournissant une référence pour la composition et la caractérisation des composants de la matrice extracellulaire (MEC)[2]
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay >90% (collagen type I, SDS-PAGE) | assay 90% (Human collagen type II) | assay 90% (Human collagen type III, SDS-PAGE) | assay 95% (SDS-PAGE) |
| concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid, solution | form liquid, solution | form solution | form solution |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagène humain de type I
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c