Key Documents
CBL1512Z
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-intégrine αM [CD11b], clone OX-42
clone OX-42, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD11b
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
OX-42, monoclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Spécificité
L'anticorps reconnaît la plupart des macrophages (notamment les macrophages péritonéaux résidents et les macrophages activés), les cellules de Kupffer, mais seulement 35 % environ des macrophages alvéolaires. L'anticorps marque également fortement les cellules dendritiques, les granulocytes et les cellules présentant la morphologie de la microglie dans le cerveau. L'anticorps précipite trois polypeptides de 150, 103 et 95 KDa. L'anticorps inhibe les rosettes médiées par le complément et est probablement l'équivalent chez le rat du récepteur humain de l'IC3b appelé CR3. PARTENAIRE DE FUSION : Lignée cellulaire de myélome NSO.
Immunogène
Macrophages péritonéaux de rat
Application
Cytométrie en flux
Études immunohistochimiques de coupes de tissu frais de rat congelé et de coupes de tissu inclus en paraffine après fixation au PLP (périodate-lysine-paraformaldéhyde) ou à l'acétone. Fonctionne sur les tissus très faiblement fixés au PFA et congelés (perfusion avec seulement 4 % de PFA, 10-15′, pas de fixation ultérieure).
Immunoprécipitation : utiliser des billes avec anticorps de lapin anti-souris ou anti-IgG de souris pour la capture uniquement. Il n'est pas recommandé d'utiliser de la protéine A ou de la protéine G.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Détectez l'intégrine αM [CD11b] à l'aide de cet anticorps anti-intégrine αM CD11b, clone OX-42, dont l'utilisation a été validée en FC, IH, IH(P) et IP.
Sous-domaine de recherche
Intégrines
Liaison
Remplace : MAB1405Z
Forme physique
Format : Produit purifié
L'immunoglobuline a été purifiée par chromatographie d'affinité avec protéine G et se présente sous forme liquide dans une solution saline tamponnée au phosphate dépourvue de conservateurs.
Stockage et stabilité
Conserver en aliquotes non diluées à -20 °C pendant 12 mois maximum à partir de la date de réception. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Rosemary C Jones et al.
Nature protocols, 3(3), 388-397 (2008-03-08)
The goal of many current studies of neovascularization is to define the phenotype of vascular cell populations of different origins and to determine how such cells promote assembly of vascular channel. Here, we describe a protocol to immunophenotype vascular cells
Andrea Beatriz Cragnolini et al.
Molecular and cellular neurosciences, 88, 240-248 (2018-02-15)
Astrocytes are a heterogeneous population of glial cells that react to brain insults through a process referred to as astrogliosis. Reactive astrocytes are characterized by an increase in proliferation, size, migration to the injured zone and release of a plethora
Fabrice P Navarro et al.
Journal of neurochemistry, 105(1), 34-45 (2007-11-13)
Heparanase is an endo-beta-d-glucuronidase which specifically cleaves extracellular and cell surface heparan sulphates at intra-chain sites. Its enzymatic activity is strongly implicated in cell dissemination associated with tumor metastasis and inflammation. Indeed, heparanase gene is expressed in various tumors and
Hypertonic saline alleviates cerebral edema by inhibiting microglia-derived TNF-? and IL-1?-induced Na-K-Cl Cotransporter up-regulation.
Huang, LQ; Zhu, GF; Deng, YY; Jiang, WQ; Fang, M; Chen, CB; Cao, W; Wen, MY; Han, YL; Zeng, HK
Journal of Neuroinflammation null