Key Documents
C1M15W
Millipore
MPAGE®® Comb
1.0 mm, 15 wells, for use with MPAGE® Gel Caster
About This Item
Code UNSPSC :
41105312
Nomenclature NACRES :
NC.01
product name
Peignes mPAGE® de 1,0 mm, 15 puits, 5 packs, for use with mPAGE® Gel Caster
Conditionnement
pkg of 5 packs
Fabricant/nom de marque
Millipore
Technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Larg. × H
10.1 cm × 8.3 cm
Taille du gel
8.3 cm × 10.1 cm
Épaisseur du gel
1.0  mm
Taille des puits
15 wells
Volume des puits
26 μL
Description générale
Utiliser les peignes mPAGE® de 1,0 mm à 15 puits pour couler des gels de polyacrylamide avec des sandwichs de cassettes assemblées à partir de plateaux écarteurs Mini mPAGE® et de plateaux courts Mini mPAGE® compatibles de 1,0 mm.
Compatibilité
Compatible avec les composants du système de coulage pour gel mPAGE® suivants :
  • base pour système de coulage de gels mPAGE®
  • Cadre pour système de coulage de gels mPAGE®
  • Joints pour système de coulage de gels mPAGE®
Informations légales
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Articles
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Protocoles
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Présentation de l'électrophorèse PAGE. Découvrez l'histoire et le protocole de l'électrophorèse SDS-PAGE pour la séparation des protéines en fonction de leur taille sur un gel de polyacrylamide.
Afficher tout