Merck
AT72/5-3D0
Support CCS NovaSeptum®
7-port TC50,5, EP+Glass blasted, NO PTFE coating
Synonyme(s) :
NovaSeptum Holder CCS, 7-port TC50,5, EP+Glass blasted, NO PTFE coating
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
material
316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435), blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine)
needle size
2.0 mm
sterility
sterile
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
fitting
50.5 mm TC inlet, 50.5 mm TC outlet
General description
Le prélèvement d'échantillons multiples du produit tout au long du procédé de fabrication est une étape cruciale. Un résultat imprécis ou faussement positif peut entraîner une quarantaine, voire nécessiter une répétition de l'analyse.
Avec le support NovaSeptum® CCS (pour Cell Culture Sampling), la contamination n'est plus une menace. Idéale pour les procédés aseptiques et stériles, sa conception fermée garantit que votre échantillon sera isolé depuis son point d'échantillonnage jusqu'à son analyse. NovaSeptum® permet également d'économiser des matériaux précieux grâce à sa conception compacte, sans bras mort.
La large gamme de raccords standards et personnalisés garantit la capacité de collecter des échantillons partout où vous en avez besoin. Les unités d'échantillonnage de haute pureté sont idéales pour les applications nécessitant une très faible affinité pour les protéines, les glucides complexes ou les petites molécules. Ce produit est disponible sous forme de poche plate pour un stockage et une suspension faciles.
Features and Benefits
Finition de surface (extérieure) : meulé et poli jusqu'à Ra 0,5 µm avec électropolissage, microbillé
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Support CCS NovaSeptum®