Key Documents
AT51/5-3D0
Millipore
Support NovaSeptum® GS
Synonyme(s) :
NovaSeptum Holder GS, 5-port TC50,5, EP+Glass blasted, NO PTFE coating
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
eCl@ss :
36101790
Matériaux
316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435)
blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine)
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
1.0 mm
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
NovaSeptum®
Raccords
50.5 mm TC inlet
50.5 mm TC outlet
Description générale
Le prélèvement de multiples échantillons de votre produit tout au long du procédé de fabrication est une étape cruciale. Un résultat imprécis ou faussement positif peut entraîner une quarantaine, voire nécessiter une répétition de l'analyse.
Avec le support NovaSeptum® GS, la contamination n'est plus une menace. Idéale pour les procédés aseptiques et stériles, sa conception fermée garantit que votre échantillon sera isolé depuis son point d'échantillonnage jusqu'à son analyse. NovaSeptum® permet également d'économiser des matériaux précieux grâce à sa conception compacte, sans tronçon mort.
La large gamme de raccords standard et personnalisés garantit la capacité de collecter des échantillons partout où vous en avez besoin. Les unités d'échantillonnage de haute pureté sont idéales pour les applications nécessitant une très faible affinité pour les protéines, les glucides complexes ou les petites molécules. Ce produit est disponible sous forme de poche plate pour un rangement et une suspension faciles.
Caractéristiques et avantages
Finition de surface (extérieure) : Meulé et poli jusqu'à Ra 0,5 μm avec électropolissage, microbillé
Informations légales
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany