Principaux documents
AP501
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgM+IgG+IgA (chaînes H+L) de souris, correspondant aux espèces adsorbées
Chemicon®, from goat
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgA
IgG
IgM
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'IgG, constituée de deux chaînes lourdes et de deux chaînes légères, est l'immunoglobuline la plus abondante. Chaque molécule possède deux sites de liaison à un antigène. L'IgG est divisée en 4 sous-classes : IgG1 (66 %), IgG2 (23 %), IgG3 (7 %) et IgG4 (4 %). L'IgM représente environ 10 % des immunoglobulines sériques. L'IgM (avec l'IgD) est la principale immunoglobuline exprimée à la surface des lymphocytes B. L'IgA monomère représente 5 à 15 % des immunoglobulines sériques ; l'IgA dimère, quant à elle, est localisée à la surface des muqueuses.
Spécificité
L'anticorps réagit avec les chaînes lourdes et légères des IgM, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 et IgA de souris, comme le montrent l'ELISA et la cytométrie en flux. Les réactions croisées avec les immunoglobulines humaines sont minimales.
Réagit avec les chaînes lourdes et légères des IgM, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 et IgA de souris. Absorption pour les sérums humains et les paraprotéines humaines purifiées. Les réactions croisées avec les immunoglobulines humaines sont minimales.
Immunogène
Produit préparé à partir d'antisérums combinés issus de chèvres hyperimmunisées avec des paraprotéines IgM, IgG et IgA de souris.
Épitope : IgM, IgG, IgA de souris.
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Détectez les IgM+IgG+IgA (chaînes H+L) de souris à l'aide de cet anticorps de chèvre anti-IgM+IgG+IgA (chaînes H+L) de souris, correspondant aux espèces adsorbées, dont l'utilisation a été validée en ELISA.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires adsorbés pour double marquage
Forme physique
Chromatographie d'affinité
Format : Produit purifié
Produit purifié par chromatographie d'affinité sur des IgM+IgG+IgA de souris combinées liées de manière covalente à de l'agarose. En solution dans 2,0 ml de solution saline tamponnée au borate 100 mM à pH 8,2.
Stockage et stabilité
Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C en conditions stériles pendant douze mois maximum à partir de la date de réception.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable