Principaux documents
AP200P
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-chaîne légère de souris, conjugué à la HRP
Chemicon®, from goat
Synonyme(s) :
Anticorps de chèvre anti-souris, conjugué à la HRP, Détection des chaînes légères de souris
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Les molécules d'anticorps sont typiquement constituées de deux chaînes légères d'immunoglobuline liées de façon covalente à une paire de chaînes lourdes. Les chaînes légères d'immunoglobuline peuvent être de deux types, désignés par les lettres grecques kappa et lambda. Les chaînes légères kappa et gamma font environ 250 acides aminés de long, pour un poids moyen d'environ 25 kDa. Le rapport entre chaînes kappa et chaînes lambda au sein de la population des immunoglobulines varie en fonction de l'espèce.
Spécificité
Réactivité croisée minimale avec les bovins, la chèvre, le cheval, l'homme, le lapin, le rat et le mouton.
Application
Cet anticorps de chèvre anti-chaîne légère de souris, conjugué à la HRP, détecte le niveau de chaîne légère de souris et son utilisation a fait l'objet de publication et a été validée en ELISA et western blotting.
Description de la cible
25 kDa
Forme physique
Poudre lyophilisée issue d'une solution de phosphate de sodium 0,01 M et de NaCl 0,25 M, pH 7,6. 15 mg/ml de BSA en tant que stabilisant. Produit purifié par chromatographie d'affinité.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Koki Ikemoto et al.
Acta histochemica et cytochemica, 54(2), 65-72 (2021-05-21)
Spontaneous Raman spectroscopy, which senses changes in cellular contents of reduced cytochrome c, could be a powerful tool for label-free evaluation of ischemic hearts. However, undetermined is whether it is applicable to evaluation of myocardial viability in ischemic hearts. To
Daiki Nakatsu et al.
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 19(7), 565-581 (2014-06-04)
Tricellular tight junctions (tTJs) are specialized structural variants of tight junctions within tricellular contacts of an epithelial sheet and comprise several transmembrane proteins including lipolysis-stimulated lipoprotein receptor (angulin-1/LSR) and tricellulin. To elucidate the mechanism of its formation, we carried out
Edward N Anderson et al.
The Journal of biological chemistry, 292(47), 19160-19178 (2017-09-20)
The family of TGF-β and bone morphogenetic protein (BMP) signaling proteins has numerous developmental and physiological roles. They are made as proprotein dimers and then cleaved by proprotein convertases to release the C-terminal domain as an active ligand dimer. Multiple
Hristo Georgiev et al.
Frontiers in immunology, 9, 714-714 (2018-04-25)
Follicular helper (TFH) and regulatory (TFR) cells are critical players in managing germinal center (GC) reactions that accomplish effective humoral immune responses. Transcriptome analyses were done comparing gene regulation of TFH and TFR cells isolated from Peyer's Patches (PP) and
Jürgen Fritsch et al.
Oncotarget, 7(46), 75774-75789 (2016-10-08)
During apoptosis induction by TNF, the extrinsic and intrinsic apoptosis pathways converge at the lysosomal-mitochondrial interface. Earlier studies showed that the lysosomal aspartic protease Cathepsin D (CtsD) cleaves Bid to tBid, resulting in the amplification of the initial apoptotic cascade