Accéder au contenu
ABT45
Anticorps anti-claudine 5
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Claudin-5, Transmembrane protein deleted in VCFS, TMDVCF
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
24
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, horse, human
species reactivity (predicted by homology)
equine (based on 100% sequence homology), ox (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CLDN5(7122)
General description
La claudine-5, une protéine transmembranaire délétée dans le syndrome vélo-cardio-facial (TMVCF), semble impliquée dans les jonctions serrées endothéliales. La claudine-5 n'a été observée que dans les bordures cellule-cellule des cellules endothéliales. Des taux réduits de claudine-5 dans les cellules endothéliales sinusoïdales pourrait entraîner leur dysfonctionnement lors de lésions hépatiques. Les taux de claudine-5 dans les vaisseaux tumoraux pourraient constituer un marqueur potentiel du pronostic de carcinome hépatocellulaire. La perte de la fonction de la claudine-5 a été associée à la carcinogenèse.
~17 kDa (poids observé).
Des poids moléculaires de ~17 kDa et 62 kDa peuvent être observés en fonction des effets de la phosphorylation et de la glycosylation (Ishizaki, T., et al. (2003). Experimental Cell Research. 290:275–288).
Immunogen
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à la claudine-5 humaine au niveau du domaine cytoplasmique.
Épitope : Domaine cytoplasmique
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/800e d'un lot représentatif a permis de détecter la claudine-5 dans du tissu de prostate.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-claudine-5 permet de détecter le niveau de claudine-5, et son utilisation a été publiée et validée en WB et en IH(P).
Sous-domaine de recherche
Molécules d'adhésion (CAM)
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps reconnaît la claudine-5 au niveau du domaine cytoplasmique.
Physical form
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Preparation Note
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Analysis Note
Contrôle
Lysat de tissu pulmonaire humain
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu pulmonaire humain.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la claudine-5 dans 10 µg de lysat de tissu pulmonaire humain.
Other Notes
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1