ABT1385M
Anti-Glypican-1
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
HSPG M12, GPC1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Gpc1(58920)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Glypican-1 in rat C6 glioma cells (Liang, Y., et. al. (1997). J Cell Biol. 139(4):851-64).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Glypican-1 in rat spinal cord and brain (Liang, Y., et. al. (1997). J Cell Biol. 139(4):851-64).
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Glypican-1 in Rat C6 glioma cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable