A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
3
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KEAP1(9817)
General description
Le système de défense antioxydant est connu pour être régulé par divers mécanismes, notamment l'utilisation du facteur nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2). Dans des conditions physiologiques normales, Nrf2 est lié à la protéine Kelch-like ECH-associated protein 1 (KEAP1), un répresseur cytoplasmique. KEAP1 agit également comme un adaptateur de substrat pour l'ubiquitine ligase dépendante de Cullin3, et cible le Nrf2 pour sa dégradation par les protéasomes. La fonction d'adaptateur de substrat de KEAP1 est inactivée lors d'un stress physiologique. Dans ce cas, une série de stimuli oxydatifs et électrophiles tels que ROS, diéthylmalonate et certains processus pathologiques, résultant de l'accumulation de Nrf2, pénètre dans le noyau et active l'expression de certains gènes antioxydants. Ces gènes favorisent la détoxification de ROS et d'autres molécules nocives contribuant à la cancérogenèse.
Poids réel (observé) : env. 60-70 kDa.
Un doublet peut être observé dans certains lysats de cellules.
Un doublet peut être observé dans certains lysats de cellules.
Immunogen
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle correspondant à la région Kelch 3 de la protéine KEAP1 humaine.
Épitope : région Kelch 3
Application
Analyse par immunocytochimie : une concentration de 2 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine KEAP1 dans des cellules A431 et HeLa.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-KEAP1 permet de détecter le niveau de KEAP1 et son utilisation a fait l'objet de publication et été validée en western blotting et immunocytochimie.
Sous-domaine de recherche
Modifications post-traductionnelles générales
Modifications post-traductionnelles générales
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps reconnaît la région Kelch 3 de la protéine KEAP1.
Physical form
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Preparation Note
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine KEAP1 dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine KEAP1 dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Témoin
Lysat de cellules HeLa
Lysat de cellules HeLa
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenu apparenté
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Xue Han et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2016, 9303606-9303606 (2016-07-05)
Oxidative stress plays a critical role in the pathogenesis of intestinal ischemia reperfusion (IIR) injury. Enhancement in endogenous Lipoxin A4 (LXA4), a potent antioxidant and mediator, is associated with attenuation of IIR. However, the effects of LXA4 on IIR injury
Ru-Jeng Teng et al.
Free radical biology & medicine, 166, 73-89 (2021-02-20)
Bronchopulmonary dysplasia (BPD) is caused primarily by oxidative stress and inflammation. To induce BPD, neonatal rat pups were raised in hyperoxic (>90% O2) environments from day one (P1) until day ten (P10) and treated with N-acetyl-lysyltyrosylcysteine amide (KYC). In vivo
Eunhye Kim et al.
The Journal of reproduction and development, 63(6), 581-590 (2017-10-11)
Compared with the in vivo environment, porcine in vitro embryo-culture systems are suboptimal, as they induce oxidative stress via the accumulation of reactive oxygen species (ROS). High ROS levels during early embryonic development cause negative effects, such as apoptosis. In
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| ABS97 | 04053252591310 |