pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
WB
Citations:
9
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La formation d'acide sulfénique protéique est une modification post-traductionnelle réversible qui peut être utilisée pour surveiller l'oxydation des protéines sur les cystéines réactives dans les protéines cibles. Ceci peut être détecté en dérivant l'acide sulfénique protéique avec de la dimédone.
On s'attend à une traînée d'anticorps pan.
Immunogen
Peptide linéaire correspondant aux protéines modifiées par l'acide sulfénique.
Application
Analyse par immunofluorescence : Un précédent lot a été utilisé en IF par un laboratoire indépendant (Seo, YH, et al. (2009). PNAS. 106(38): 16163-16168).
L'anticorps anti-cystéine modifiée par l'acide sulfénique (Ig spécifique de la 2-thio-dimédone) permet de détecter le niveau de cystéines modifiées par l'acide sulfénique et son utilisation a été publiée et validée en WB.
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps reconnaît les protéines modifiées par l'acide sulfénique. Modification pan contre toutes les espèces.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur des lysats de myocytes ventriculaires de rat.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter les protéines modifiées par l'acide sulfénique dans 10 µg de lysats de myocytes ventriculaires de rat.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter les protéines modifiées par l'acide sulfénique dans 10 µg de lysats de myocytes ventriculaires de rat.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1