Principaux documents
ABN904
Sigma-Aldrich
Anti-GAD1/GAD2 Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Glutamate decarboxylase 2/Glutamate decarboxylase 1, 65 kDa/67kDa glutamic acid decarboxylase, GAD-65/67, Glutamate decarboxylase 65/67 kDa isoform
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Anti-GAD 65/67, from rabbit, purified by affinity chromatography
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
La glutamate décarboxylase 2/Glutamate décarboxylase 1 (UniProt : Q05329/Q99259 ; également connue sous le nom d'acide glutamique décarboxylase 65 kDa/67 kDa, GAD-65/67, isoforme 65/67 kDa de la glutamate décarboxylase) est encodée par le gène GAD2/GAD1 (aussi connu sous le nom de GAD65/GAD67) (identifiant du gène : 2572/2571) chez l'être humain. Les isoformes de la glutamate décarboxylase sont exprimées dans le cerveau où elles participent à la synthèse de l'acide gamma-aminobutyrique (GABA). La glutamate décarboxylase 2 est également exprimée dans les tissus pancréatiques. La GAD65 et la GAD67 synthétisent le GABA à différents endroits dans la cellule et à différents stades de développement. Normalement, la GAD1 est distribuée uniformément à travers la cellule tandis que l'isoforme GAD2 se situe principalement sur les terminaisons nerveuses. La GAD1 synthétise le GABA pour l'activité neuronale appelée synaptogenèse et pour la protection contre les lésions neuronales. En revanche, l'isoforme GAD2 synthétise le GABA pour les activités de neurotransmission.
Spécificité
Cet anticorps polyclonal de lapin permet de détecter les protéines GAD1 et GAD2 chez l'homme, la souris et le rat. Il cible un épitope de 14 acides aminés de la région C-terminale.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à 14 acides aminés de la région C-terminale la glutamate décarboxylase humaine 2 (GAD2).
Épitope : extrémité C-terminale
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter la GAD 65 et la GAD 67 dans des tissus de cervelet humain, de cortex cérébral de souris et de cortex cérébral de rat.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-GAD 65/67, réf. ABN904, est un anticorps polyclonal de lapin à haute spécificité qui cible les protéines GAD2 et GAD1 humaines, de souris et de rat et a été testé en immunohistochimie (paraffine) et en western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu cérébral humain.
Analyse par western blotting : Une concentration de 2 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la GAD65 et la GAD67 dans 10 µg de lysat de tissu cérébral humain.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 60/62 kDa ; poids théorique (calculé) : 65,41/66,90 kDa, respectivement pour GAD2 et GAD1. Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Abdulrahman Alhamyani et al.
AIMS neuroscience, 8(4), 510-525 (2021-12-09)
Gamma-aminobutyric acid (GABA) acts on ventromedial hypothalamic targets to suppress counter-regulatory hormone release, thereby lowering blood glucose. Maladaptive up-regulation of GABA signaling is implicated in impaired counter-regulatory outflow during recurring insulin-induced hypoglycemia (RIIH). Ventromedial hypothalamic nucleus (VMN) GABAergic neurons express
Ayed A Alshamrani et al.
Neuropeptides, 82, 102055-102055 (2020-05-27)
The brain glycogen reserve is a source of oxidizable substrate fuel. Lactoprivic-sensitive hindbrain A2 noradrenergic neurons provide crucial metabolic-sensory input to downstream hypothalamic glucose-regulatory structures. Current research examined whether hindbrain glycogen fuel supply impacts A2 energy stability and governance of
Khaggeswar Bheemanapally et al.
Scientific reports, 11(1), 16079-16079 (2021-08-11)
Astrocyte glycogen, the primary energy reserve in brain, undergoes continuous remodeling by glucose passage through the glycogen shunt prior to conversion to the oxidizable energy fuel L-lactate. Glucogenic amino acids (GAAs) are a potential non-glucose energy source during neuro-metabolic instability.
Karen P Briski et al.
Acta neurobiologiae experimentalis, 80(1), 57-65 (2020-03-28)
The catecholamine norepinephrine (NE) links hindbrain metabolic‑sensory neurons with downstream gluco‑regulatory loci, including the ventromedial hypothalamic nucleus (VMN). Exogenous NE up‑regulates VMN expression of glutamate decarboxylase (GAD), biomarker for the gluco‑inhibitory transmitter γ‑aminobutryic acid (GABA). Brain glycogen phosphorylase (GP)‑muscle (GPmm)
K P Briski et al.
Brain structure & function, 226(4), 1053-1065 (2021-02-14)
Recurring insulin-induced hypoglycemia (RIIH) in males correlates with maladaptive glucose counter-regulatory collapse and acclimated expression of ventromedial hypothalamic nucleus (VMN) nitric oxide (NO) and γ-aminobutyric acid (GABA) metabolic transmitter biomarkers, e.g., neuronal nitric oxide synthase (nNOS) and glutamate decarboxylase65/67 (GAD).