Key Documents
ABN418
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-TRPM4
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Transient receptor potential cation channel subfamily M member 4, hTRPM4, Calcium-activated non-selective cation, channel 1, Long transient receptor potential channel 4, LTrpC-4, LTrpC4, Melastatin-4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRPM4(54795)
Description générale
La TRPM4, également appelée canal cationique non sélectif activé par calcium 1, canal du potentiel de récepteur transitoire 4, mélastatine-4 ou LTrpC4, et codée par le gène TRPM4/LTRPC4, est un canal ionique non sélectif activé par la stimulation de calcium pour les ions Na+, K+, Cs+ et Li+. La TRPM4 joue un rôle essentiel dans la dépolarisation de la membrane des cardiomyocytes, des neurones corticaux et rachidiens, des cellules endocrines, des cellules épithéliales rénales et même des cellules capillaires. De plus, la TRPM4 participe à l'activation des lymphocytes T, à la production de l'interleukine 2, au rétrécissement des vaisseaux sanguins, à la sécrétion d'insuline et même à la prolifération cellulaire de différents types de cellules par le biais de la régulation à la hausse des voies de signalisation de la bêta-caténine. La TRPM4 est une protéine localisée dans la membrane cellulaire, l'appareil de Golgi et le réticulum endoplasmique. La TRPM4 est largement exprimée. Des défauts de la TRPM4 pourraient être associés à un trouble familial progressif de la conduction cardiaque, qui peut être un syndrome fatal bien qu'imprévisible.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué au BCP et correspondant à l'extrémité N-terminale de la protéine TRPM4 humaine.
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/50e d'un lot représentatif a permis de détecter la TRPM4 dans des tissus de cervelet et des tissus de prostate humains.
L'anticorps anti-TRPM4 permet de détecter le niveau de TRPM4 ; son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée pour la TRPM4.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu de cervelet humain.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la TRPM4 dans 10 µg de lysat de tissu de cervelet humain.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 150 kDa. Uniprot décrit 2 isoformes produites par un épissage alternatif à env. 130 kDa et env. 147 kDa
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jing Yan et al.
Cell reports. Medicine, 5(2), 101413-101413 (2024-02-08)
Toxic signaling by extrasynaptic NMDA receptors (eNMDARs) is considered an important promoter of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) disease progression. To exploit this therapeutically, we take advantage of TwinF interface (TI) inhibition, a pharmacological principle that, contrary to classical NMDAR pharmacology
Jiyoung Lee et al.
Nature communications, 11(1), 4283-4283 (2020-09-05)
Our understanding of the spatiotemporal regulation of cardiogenesis is hindered by the difficulties in modeling this complex organ currently by in vitro models. Here we develop a method to generate heart organoids from mouse embryonic stem cell-derived embryoid bodies. Consecutive
Ge Li et al.
mBio, 11(6) (2020-12-10)
Successful treatment of HIV-infected patients with combinational antiretroviral therapies (cART) can now prolong patients' lives to nearly normal life spans. However, the new challenge faced by many of those HIV-infected patients is chronic neuroinflammation and neurotoxicity that often leads to