ABF295
Anti-IL27RA Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Interleukin-27 receptor subunit alpha, IL-27 receptor subunit alpha, IL-27R subunit alpha, IL-27R-alpha, IL-27RA, Cytokine receptor WSX-1, Cytokine receptor-like 1, Type I T-cell cytokine receptor, TCCR, ZcytoR1, IL27RA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL27RA(9466)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected IL27RA in A549 cells.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected IL27RA in human spleen tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable