ABF189
Anti-FcRn/FCGRT Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
IgG receptor FcRn large subunit p51, FcRn, IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain, Neonatal Fc receptor, FcRn/FCGRT
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FCGRT(2217)
Description générale
Immunogène
Application
A representative lot detected FcRn/FCGRT in hFcRn transfected MDCK cells (Praetor, A., et al. (1999). J Cell Sci. 112(Pt14):2291-2299).
Inflammation et immunologie
Immunoglobulines et immunologie
Qualité
µ
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable