ABE21
Anti-Smad4/DPC4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Mothers against decapentaplegic homolog 4, MAD homolog 4, Mothers against DPP homolog 4, Deletion target in pancreatic carcinoma 4, SMAD family member 4, SMAD 4, Smad4, hSMAD4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMAD4(4089)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Smad4 on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HepG2 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable