Merck
ABE208
Anticorps anti-β-caténine
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin (cadherin-associated protein), beta 1 (88kD)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
7
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat, horse
species reactivity (predicted by homology)
ox (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
βLa β-caténine est le membre de fondateur de la famille des β-caténines. Constituée de 12 motifs ARM répétés, cette protéine aurait une double fonction selon sa localisation. La β-caténine cytoplasmique est un constituant essentiel des complexes d'adhérence E-cadhérine/caténine et elle participe à la régulation des interactions cellule/cellule impliquant les cadhérines. Lorsqu'elle se situe dans le noyau, la β-caténine joue un rôle régulateur en se liant aux facteurs de transcription de la famille TCF/LEF, activant la transcription. L'expression de la β-caténine a été décrite dans différentes cellules des follicules pileux, comme les cellules des parties interne et externe de la gaine épithéliale, les cellules basales et les cellules matricielles périphériques. Elle a également été observée dans des tissus de côlon. Des anomalies d'expression sont liées au développement de plusieurs tumeurs et cancers tels que le cancer colorectal (CCR), le médulloblastome (MDB), le cancer de l'ovaire (CO) et le pilomatricome (PTR).
Poids observé : ~86 kDa.
Immunogen
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle correspondant au site consensus de phosphorylation de la β-caténine humaine par la GSK3.
Épitope : site consensus de phosphorylation de la β-caténine humaine par la GSK3
Application
Analyse par immunoprécipitation : 10 µg d'un lot représentatif ont permis d'immunoprécipiter la β-caténine contenue dans un lysat de cellules A431.
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter la β-caténine dans des cellules NIH/3T3 et A431.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-β-caténine est un anticorps polyclonal de lapin permettant de détecter la β-caténine, également appelée caténine (protéine associée aux cadhérines) bêta 1 (88 kDa). Il est validé pour une utilisation en western blotting, en immunocytochimie et en immunoprécipitation.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps reconnait la β-caténine au niveau de son extrémité N-terminale.
Physical form
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 M avec 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité.
Preparation Note
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules A431.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,05 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la β-caténine dans 10 µg de lysat de cellules A431.
Témoin
Lysat de cellules A431
Other Notes
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1002
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorps anti-β-caténine
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Sanna Vattulainen-Collanus et al.
Journal of cell science, 129(4), 693-705 (2016-01-09)
Tie2-promoter-mediated loss of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ, also known as PPARG) in mice leads to osteopetrosis and pulmonary arterial hypertension. Vascular disease is associated with loss of PPARγ in pulmonary microvascular endothelial cells (PMVEC); we evaluated the role of
Shuai Yuan et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 21(2), 187-201 (2021-12-18)
The present study aimed to investigate the role of neohesperidin (NH) in mice with steroid-induced femoral head necrosis (SONFH) and in bone marrow stromal cells (BMSCs). The SONFH model was established. The effects of NH on SONFH mice were detected
Daniel T Malleske et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 36(12), 1905-1916 (2018-09-02)
The wingless/integrase-1 (WNT)/β-catenin signaling pathway is active in several chronic lung diseases including idiopathic pulmonary fibrosis, asthma, and chronic obstructive pulmonary disease. Although this WNT/β-catenin pathway activity is associated with an increase in mucus cell frequency and a decrease in
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
ABE20804053252376825