ABE1076
Anti-Misu/NSun2 Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
tRNA (cytosine(34)-C(5))-methyltransferase, Myc-induced SUN domain-containing protein, Misu, NOL1/NOP2/Sun domain family member 2, Substrate of AIM1/Aurora kinase B, tRNA (cytosine-5-)-methyltransferase, tRNA methyltransferase 4 homolog, hTrm4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NSUN2(54888)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Misu/NSun2 in human epidermis tissue (Fry, M., and Watt, F. M. (2006). Curr Biol. 16(10):971-981.).
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Misu/NSun2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable