Merck
ABD53
Anticorps anti-ZEB1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Zinc finger E-box-binding homeobox 1, NIL-2-A zinc finger protein, Negative regulator of IL2, Transcription factor 8, TCF-8
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
5
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
frog (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ZEB1(6935)
General description
La protéine à doigt de zinc et homéodomaine de liaison aux séquences E-box 1 (ZEB1), aussi appelée facteur de transcription 8 (TCF8) et régulateur négatif de l'IL-2 ou protéine à doigts de zinc NIL-2-A, appartient à la famille des répresseurs à doigts de zinc et homéodomaine (ZFH) et agit comme un répresseur transcriptionnel inhibant l'expression génique de l'interleukine 2 (IL-2). ZEB1 intervient également dans la régulation de l'expression des gènes ATP1A1, E-cadherin, BCL6 et RCOR1. ZEB1 régule la neurogenèse et la différenciation neuronale, et intervient dans la formation des tumeurs. ZEB1 est exprimée dans les muscles cardiaques et squelettiques. Des mutations de ZEB1 ont été associées à la dystrophie cornéenne.
Poids réel (observé) : env. 200 kDa. Bien que le poids moléculaire théorique (calculé) soit de 124 kDa, la protéine ZEB1 a été observée à environ 180-210 kDa dans des analyses par western blotting [Dave, N. et al. (2011). J. Biol. Chem. 286(14):12024-12032).
Immunogen
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant à la protéine ZEB1 humaine.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Neurosciences
L'anticorps anti-ZEB1 détecte le taux de protéine ZEB1 ; son utilisation a fait l'objet de publication et a été validée en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Signalisation du développement
Physical form
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Preparation Note
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu d'embryon de souris e11.
Analyse par western blotting : une concentration de 1,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter ZEB1 dans 10 µg de lysat de tissu d'embryon de souris e11.
Témoin
Lysat de tissu d'embryon de souris e11
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorps anti-ZEB1
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c