Principaux documents
ABC929
Sigma-Aldrich
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A, Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1A/MAP1B light chain 3 A, Microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Anticorps anti-LC3-I/II, from rabbit, purified by affinity chromatography
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
Xenopus (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
La protéine LC3A associée aux microtubules représente quasiment la moitié de la masse de l'ensemble des protéines associées aux microtubules, assurant une copurification avec les microtubules cérébrales. La protéine LC3A est composée d'une chaîne lourde et de multiples sous-unités du type chaîne légère. La machinerie moléculaire nécessaire à l'autophagie est fortement conservée chez tous les eucaryotes, comme le montre le haut degré de conservation des protéines impliquées dans la formation des membranes des autophagosomes. La protéine Apg8p de levure et son homologue LC3-II chez le rat ont récemment été identifiées comme des constituants essentiels des membranes autophagosomiques en tant que forme transformée. De plus, la protéine de levure et la protéine humaine existent toutes deux sous deux formes modifiées produites par une série de modifications post-traductionnelles, incluant un clivage C-terminal critique après un résidu Gly conservé, et la plus petite forme transformée est associée au membranes des autophagosomes. Les résultats ont révélé une régulation différente des trois isoformes humaines de LC3-II et impliquent que les trois isoformes pourraient avoir des fonctions physiologiques différentes. Deux formes de LC3A, dénommées LC3-I et LC3-II, ont été produites de manière post-traductionnelle dans diverses cellules. La forme LC3-I est cytosolique, alors que la forme LC3-II est liée à la membrane. LC3-II est la première protéine de mammifère identifiée qui s'associe spécifiquement aux membranes des autophagosomes.
Spécificité
Cet anticorps détecte la protéine LC3-I aussi bien non lipidée (non autophagique) que lipidée (autophagique) en conditions d'autophagie.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à la protéine LC3-I/II humaine.
Application
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/100e de cet anticorps a permis de détecter la protéine LC3 dans des cellules HeLa en manque de sérum et traitées à la chloroquine. La distribution observée est ponctuée, signe de conditions d'autophagie au sein des cellules.
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
L'utilisation de cet anticorps anti-LC3-I/II II a été validée en western blotting et en immunocytochimie pour la détection de la protéine LC3-I/II.
Sous-domaine de recherche
Apoptose - Autre
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules HeLa en manque de sérum et traitées à la chloroquine.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter la protéine LC3-I (non lipidée) et la protéine LC3-II (lipidée) dans 10 µg de lysat de cellules HeLa en manque de sérum et traitées à la chloroquine.
Description de la cible
~17/14 kDa (poids observés)
Liaison
Remplace : MABC177, MABC176
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (à pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité pour son antigène
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Miguel Angel Merlos Rodrigo et al.
Cells, 8(3) (2019-03-16)
The efficiency of cisplatin (CDDP) is significantly hindered by the development of resistance during the treatment course. To gain a detailed understanding of the molecular mechanisms underlying the development of cisplatin resistance, we comparatively analyzed established a CDDP-resistant neuroblastoma cell
Chen Wang et al.
Cell death & disease, 12(11), 1055-1055 (2021-11-08)
Cervical cancer is the leading cause of cancer-related deaths in women, and treatment for cervical cancer is very limited. Emerging evidence suggests that targeting ferroptosis is a promising way to treat cancer. Here, we investigated the role of ferroptosis in
Pengzhi Chen et al.
Experimental and therapeutic medicine, 21(5), 440-440 (2021-03-23)
In the pathogenesis of diabetic cataract, high glucose levels induce oxidative damage in human lens epithelial cells (HLECs). Resveratrol has been demonstrated to be a potent antioxidant in various disease conditions; however, limited information is available on its effects on
Xiaoyun Wang et al.
International journal of oncology, 59(6) (2021-11-16)
Previous studies have showed that proteasome activator complex subunit 2 (PSME2) may play a role in some types of cancer. However, the involvement of PSME2 in clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) remains unknown. The aim of the present study was
Zhewen Zhang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(3), 3012-3019 (2018-02-20)
The aim of the present study was to investigate the crosstalk between resveratrol (Res)-induced autophagy and apoptosis, and the molecular pathway by which autophagy leads to apoptotic death in drug-resistant K562/ADM leukemia cells. The viability of K562/ADM cells was determined
Articles
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.