Principaux documents
ABC324
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-PDL-1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
PDL-1 Antibody, PDL-1, Programmed cell death 1 ligand-1, programmed death ligand 1, PD-L1, B7-H1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD274(29126)
Description générale
Le ligand 1 de mort cellulaire programmée 1 (PDL-1) est une protéine apparentée à B7 de la famille BTN/MOG. PDL-1 est indispensable à la prolifération des lymphocytes T et à la production de l'IL-10 et de l'IFNG. PDL-1 réduit la sécrétion d'IL-2 et d'IL-10 par les lymphocytes T à mémoire en inhibant la réponse immunitaire à médiation cellulaire. PDL-1 peut intervenir dans la réduction de la réponse allogénique des lymphocytes T CD4+ à mémoire dans les cellules endothéliales. PDL-1 est fortement exprimée dans le cœur, les muscles squelettiques, le placenta et les poumons, et faiblement dans le thymus, la rate, les reins et le foie.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant à la protéine PDL-1 humaine.
Application
Analyse par immunohistochimie : une concentration de 2,5 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine PDL-1 dans du tissu cardiaque humain.
Analyse par immunofluorescence : une concentration de 20 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine PDL-1 dans du tissu cardiaque humain.
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
L'anticorps anti-PDL-1 est un anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique qui cible le ligand 1 de mort cellulaire programmée 1 et dont l'utilisation a été testée en western blotting, immunohistochimie sur coupes en paraffine et immunofluorescence.
Sous-domaine de recherche
Apoptose - Autre
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules de Raji.
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la PDL-1 dans 15 µg de lysat de cellules de Raji.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 30 kDa. Uniprot décrit deux isoformes d'env. 20 kDa et un d'env. 33 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant du PBS et 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité pour son antigène
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules de Raji
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Lian Zhao et al.
Oncotarget, 7(29), 45370-45384 (2016-06-02)
microRNAs (miRNAs) play critical roles in cancer development and progression. This study investigated the effects of miR-138-5p in human colorectal cancer (CRC) development. miR-138-5p was frequently downregulated in CRC tissues and was associated with advanced clinical stage, lymph node metastasis
Gayathri Heenatigala Palliyage et al.
Lung cancer (Amsterdam, Netherlands), 181, 107258-107258 (2023-05-29)
A cure for cancer is out of reach for most patients due to chemoresistance. Cancer-associated fibroblasts (CAFs) play a vital role in cancer chemoresistance, but detailed understanding of the process particularly in chemoresistant lung cancer is lacking. In this study