Key Documents
AB9906
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-QKI-6
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Quaking Protein
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... QKI(9444)
Description générale
La QKI est une protéine de liaison à l'ARN qui joue un rôle central dans la myélinisation. Elle agit en régulant l'épissage des pré-ARNm, l'exportation des ARNm, leur stabilité et leur traduction en protéines. Elle est régulée par épissage alternatif.
Spécificité
QKI-6 (protéine quaking). L'anticorps reconnaît la protéine d'environ 38 kDa.
Immunogène
Peptide synthétique QKI-6 de souris.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-QKI-6 permet de détecter le niveau de QKI-6, son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en IP et en WB.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Protéine de liaison à l'ARN (RBP)
Forme physique
Liquide.
Sérum
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C en aliquotes non diluées pendant 12 mois maximum après la date de réception. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif : Cellules gliales, astrocytes et oligodendrocytes.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zhengyi Zhang et al.
Nature communications, 10(1), 4397-4397 (2019-09-29)
Strand-selection is the final step of microRNA biogenesis in which functional mature miRNAs are generated from one or both arms of precursor. The preference of strand-selection is diverse during development and tissue formation, however, its pathological effect is still unknown.
Zhejia Zhang et al.
Oncology letters, 15(4), 5841-5848 (2018-03-21)
Thyroid cancer is the most frequently occurring type of endocrine tumor, with a rapidly increasing incidence rate. MicroRNA (miR)-574-5p is a candidate oncogene in various types of cancer. The present study identified that miR-574-5p affected the cell cycle distribution and
Kristina Sakers et al.
Nature communications, 12(1), 1537-1537 (2021-03-23)
Quaking RNA binding protein (QKI) is essential for oligodendrocyte development as myelination requires myelin basic protein mRNA regulation and localization by the cytoplasmic isoforms (e.g., QKI-6). QKI-6 is also highly expressed in astrocytes, which were recently demonstrated to have regulated
Claudia Dominici et al.
Life science alliance, 5(5) (2022-02-16)
Muscle stem cells (MuSCs) have the ability to carry out the specialized function of cell polarization, which is required for the production of one repopulating cell and one myogenic progenitor cell with muscle regeneration capabilities. The mechanisms which regulate proteins
Ruben G de Bruin et al.
Nature communications, 7, 10846-10846 (2016-04-01)
A hallmark of inflammatory diseases is the excessive recruitment and influx of monocytes to sites of tissue damage and their ensuing differentiation into macrophages. Numerous stimuli are known to induce transcriptional changes associated with macrophage phenotype, but posttranscriptional control of