AB9282
Anti-Peripherin Antibody
Chemicon®, from chicken
Synonyme(s) :
Anti-NEF4, Anti-PRPH1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Sensory & PNS
Neuronal & Glial Markers
Immunocytochemistry: 1:500-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
POSITIVE CONTROL: Rat spinal cord or peripheral nerve homogenate.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable