A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IF, IHC
Citations:
159
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
suitability
not suitable for Western blot
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
139 kDa (précurseur non transformé)
Collagène de type IV extrait de tissus tumoraux de souris et purifié. Cet anticorps présente moins de 0,1 % de réactivité avec le collagène humain de types IV et V, le collagène de souris de types I, II et III, ainsi que la fibronectine et la laminine de souris.
Le collagène est la principale protéine du tissu conjonctif chez les animaux et la protéine la plus abondante chez les mammifères ; il représente environ 25 % des protéines totales. Il s′agit de l′une des longues protéines structurales fibreuses, dont les fonctions sont assez différentes de celles des protéines globulaires comme les enzymes. Particulièrement résistants, les faisceaux de collagène, appelés fibres de collagène, constituent un composant majeur de la matrice extracellulaire qui soutient la plupart des tissus et qui confère aux cellules de la structure depuis l'extérieur. On trouve aussi néanmoins du collagène à l′intérieur de certaines cellules. Le collagène possède une grande résistance à la traction et est le principal constituant du fascia, du cartilage, des ligaments, des tendons, des os et des dents. Conjointement avec la kératine molle, il est à l′origine de la résistance et de l′élasticité des cheveux ; sa dégradation provoque les rides qui apparaissent avec l′âge. Il renforce les vaisseaux sanguins et intervient dans le développement des tissus. Il est présent dans la cornée et le cristallin de l′œil sous forme cristalline. Le collagène est présent à de nombreux endroits du corps. 12 types de collagène sont décrits dans la littérature. Le collagène de type 1 est le collagène le plus abondant du corps humain. Il est présent dans le tissu cicatriciel, qui correspond au produit final de la guérison des tissus par réparation. Il est aussi présent dans les tendons, l′endomysium des myofibrilles et la partie organique des os. Le collagène de type 4 se trouve dans la lame basale et le cristallin de l′œil. Il fait aussi partie du système de filtration dans les capillaires et des glomérules des néphrons du foie.
Immunogen
Collagène de type IV extrait de tissus tumoraux de souris et purifié.
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Structure cellulaire
L'utilisation de cet anticorps anti-collagène de type IV a été validée en ELISA, IF et IH(P) pour la détection du collagène.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Protéines de la MEC
Test ELISA :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en ELISA avec une dilution supérieure au 1/200e (DO >500).
Immunofluorescence :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en immunofluorescence.
Immunohistochimie :
Dilution au 1/80e pour effectuer un marquage immunofluorescent sur des tissus cutanés et hépatiques de souris frais congelés. Les tissus inclus en paraffine et fixés à l′acétone ou avec le fixateur de Carnoy méthylé (peau et foie de souris) réagissent aussi.
Non recommandé pour les western blots.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en ELISA avec une dilution supérieure au 1/200e (DO >500).
Immunofluorescence :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en immunofluorescence.
Immunohistochimie :
Dilution au 1/80e pour effectuer un marquage immunofluorescent sur des tissus cutanés et hépatiques de souris frais congelés. Les tissus inclus en paraffine et fixés à l′acétone ou avec le fixateur de Carnoy méthylé (peau et foie de souris) réagissent aussi.
Non recommandé pour les western blots.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps présente moins de 0,1 % de réactivité avec le collagène humain de types IV et V, le collagène de souris de types I, II et III, la fibronectine de souris, et la laminine de souris.
Collagène de souris de type IV : 100 (% pour une dilution au 1/5000e en vue du dosage radio-immunologique). Collagène de souris de types I, II, III : <0,1. Collagène humain de types IV, V : <0,1. Fibronectine de souris : <0,1. Laminine de souris : <0,1. La réactivité vis-à-vis d'autres espèces n'a pas été déterminée.
Physical form
Format : purifié
L'anticorps purifié est fourni dans un tampon contenant un mélange constitué de citrate 0,1 M, de phosphate de potassium 0,1 M, à un pH de 7,2 à 7,4, et de 10 µg/ml d'antibiotiques et d'antimycotiques.
Produit purifié sur protéine G.
Preparation Note
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Témoin
Témoin positif : tissus rénal, musculaire, tendineux ou splénique ; foie de souris. Témoin négatif : neurones/cellules gliales.
Témoin positif : tissus rénal, musculaire, tendineux ou splénique ; foie de souris. Témoin négatif : neurones/cellules gliales.
Other Notes
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d′analyse.
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AB756
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable