AB5471P
Anti-Semaphorin 3F Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SEMA3F(6405)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Growth Cones & Axon Guidance
Immunocytochemistry.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Embryonic brain tissue, neural growth cones
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable