AB5300
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, universal
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
APP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, monkey, mouse
Ne doit pas réagir avec
bovine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
To reduce incubate the slide (Blot) in TBS (PBS) + 50mM 2-mercaptoethanol at 37°C for 3 h in the dark. Wash twice with TBS, then incubate in TBS (PBS) + 20 mg/ ml of Iodoacetic acid for 30 min at room temperature. Wash twice with TBS (PBS), block and process as usual.
Immunoprecipitation: Need to reduce and alkylate disulfide bonds to expose the epitope
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable