Key Documents
AB5087
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-hormone mélanotrope α
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
alpha-MSH, POMC, Pro-opiomelanocortin, Corticotropin-lipotropin precursor
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POMC(5443)
Spécificité
Spécifique de la partie C-terminale de l'hormone mélanotrope alpha (aMSH).
Immunogène
MSH conjuguée à la thyroglobuline bovine.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie : une dilution au 1/10 000e-1/50 000e sur du tissu fixé au paraformaldéhyde à 4 %.
RIA : une dilution au 1/250 000e-1/300 000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-hormone mélanotrope α permet de détecter le niveau d'hormone mélanotrope, il a fait l'objet de publications et son utilisation a été validée en IH et RIA.
Sous-domaine de recherche
Contrôle du métabolisme par le SNC
Hormones et récepteurs
Forme physique
Produit non purifié
Sérum de mouton. En solution. Sans conservateur.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Hypothalamus
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Maja Cigrovski Berkovic et al.
Neuroendocrinology, 99(2), 75-84 (2014-04-02)
Although previously considered rare, recent epidemiological studies have revealed that the incidence (3.6/100,000) and prevalence (35/100,000) of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NETs) has increased over the past few decades. Despite the progress in the understanding of GEP-NET molecular biology, there is
B E Grayson et al.
Endocrinology, 151(4), 1622-1632 (2010-02-24)
The hypothalamic melanocortin system, which controls appetite and energy expenditure, develops during the third trimester in primates. Thus, maternal nutrition and health may have a profound influence on the development of this system. To study the effects of chronic maternal
Amanda H Mortensen et al.
Human molecular genetics, 24(4), 939-953 (2014-10-16)
OTX2 is a homeodomain transcription factor that is necessary for normal head development in mouse and man. Heterozygosity for loss-of-function alleles causes an incompletely penetrant, haploinsufficiency disorder. Affected individuals exhibit a spectrum of features that range from developmental defects in
Fumihiko Maekawa et al.
Frontiers in synaptic neuroscience, 5, 7-7 (2013-10-10)
We previously reported that the type 2 diabetic Goto-Kakizaki (GK) rats at young adult ages (6-12 weeks) exhibited increased visceral fat mass and hyperleptinemia, due to hyperphagia caused primarily by neuropeptide Y (NPY) overexpression in the hypothalamic arcuate nucleus. Later
Processing and sorting of the prohormone convertase 2 propeptide.
Muller, L; Cameron, A; Fortenberry, Y; Apletalina, EV; Lindberg, I
The Journal of Biological Chemistry null