Key Documents
AB5062P
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-transporteur vésiculaire du GABA (VGAT)
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Vesicular Inhibitory Amino Acid Transporter
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, monkey, human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
L'homologue du transporteur vésiculaire du GABA (unc-47) est une protéine longue de 525 acides aminés appartenant à la famille des transporteurs de neurotransmetteurs (1). Le VGAT participe à l'absorption du GABA et de la glycine dans les vésicules synaptiques. La protéine étant liée aux vésicules synaptiques, les anticorps anti-VGAT sont d'excellents marqueurs des neurones GABAergiques et glycinergiques présynaptiques.
Spécificité
On ignore si cet anticorps réagit de façon croisée avec différentes espèces. La séquence immunogène est conservée à 100 % chez la souris, l'Homme et le singe.
Spécifique au transporteur vésiculaire du GABA (VGAT) L'homologue du transporteur vésiculaire du GABA (unc-47) est une protéine longue de 525 acides aminés appartenant à la famille des transporteurs de neurotransmetteurs. Le peptide immunogène ne présente aucune homologie significative avec d'autres protéines connues.
Immunogène
Séquence peptidique de 17 acides aminés proche de la région carboxy terminale du VGAT de rat (McIntire, S., 1997).
Application
Immunohistochimie/Immunofluorescence :
une concentration de 2-20 µg/ml d'un précédent lot a été utilisée sur des coupes fixées au paraformaldéhyde.
ELISA :
une dilution au 1/10 000e – 1/100 000 d'un lot précédent a été utilisée dans un test ELISA, en utilisant 50-100 ng de peptide de contrôle (réf. AG379) par puits.
Analyse par western blotting :
1-10 µg/ml (technique de chimiluminescence). Le poids moléculaire attendu est d'environ 55-60 kDa.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'utilisation de cet anticorps anti-transporteur vésiculaire du GABA (VGAT) a été validée en ELISA, IF, IH et WB pour la détection du transporteur vésiculaire du GABA (VGAT).
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de rétine de rat.
Analyse par western blotting :
une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter le transporteur vésiculaire du GABA dans 10 μg de lysats de rétine de rat.
Description de la cible
57 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant du PBS avec 0,1 % de BSA.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu cérébral, lysat de rétine de rat
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ricardo Gómez-Nieto et al.
The Journal of comparative neurology, 516(4), 241-263 (2009-07-28)
Geometry of the dendritic tree and synaptic organization of afferent inputs are essential factors in determining how synaptic input is integrated by neurons. This information remains elusive for one of the first brainstem neurons involved in processing of the primary
Phillip R Kramer et al.
Neuroscience, 356, 207-216 (2017-05-28)
Pain is a common complication of herpes zoster (HZ) infection which results from reactivation of a latent varicella zoster virus (VZV). A third of HZ patients' progress to a chronic pain state known as post herpetic neuralgia (PHN), and about
Mark A Rossi et al.
Nature neuroscience, 19(5), 742-748 (2016-04-05)
The contribution of basal ganglia outputs to consummatory behavior remains poorly understood. We recorded from the substantia nigra pars reticulata (SNR), the major basal ganglia output nucleus, during self-initiated drinking in mice. The firing rates of many lateral SNR neurons
Maria Medalla et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(18), 4717-4734 (2017-04-07)
The lateral prefrontal cortex (LPFC) and anterior cingulate cortex (ACC) of the primate play distinctive roles in the mediation of complex cognitive tasks. Compared with the LPFC, integration of information by the ACC can span longer timescales and requires stronger
Pablo Henny et al.
The Journal of comparative neurology, 499(4), 645-661 (2006-10-10)
Orexin/hypocretin (Orx) neurons are critical for the maintenance of waking in association with behavioral arousal and postural muscle tone, since with their loss narcolepsy with cataplexy occurs. Given that basal forebrain (BF) neurons project to the hypothalamus and play important