Key Documents
AB3792
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-étiquette épitope V5
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-V5 Antibody
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Reconnaît V5 (GKPIPNPLLGLDST).
Immunogène
GKPIPNPLLGLDST (V5)
Application
Domaine de recherche
Étiquettes épitope et usage général
L'anticorps anti-étiquette épitope V5 est un anticorps dirigé contre l'étiquette épitope V5 destiné aux analyses par IC, IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Étiquettes épitope
Western blotting
Immunocytochimie
Immunoprécipitation
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
En solution dans du PBS à pH 7,2 avec 0,09 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Protéines avec étiquette épitope V5
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Itsushi Minoura et al.
Nature communications, 7, 10058-10058 (2016-01-19)
Mutations in human β3-tubulin (TUBB3) cause an ocular motility disorder termed congenital fibrosis of the extraocular muscles type 3 (CFEOM3). In CFEOM3, the oculomotor nervous system develops abnormally due to impaired axon guidance and maintenance; however, the underlying mechanism linking
Role of lysyl oxidase propeptide in secretion and enzyme activity.
Grimsby, JL; Lucero, HA; Trackman, PC; Ravid, K; Kagan, HM
Journal of Cellular Biochemistry null
Rajesh Kumar Gandhirajan et al.
The Journal of biological chemistry, 291(22), 11596-11607 (2016-04-07)
Transcriptional co-activator with PDZ-binding motif (TAZ) and Yes-associated protein (YAP) are critical transcriptional co-activators downstream of the Hippo pathway involved in the regulation of organ size, tissue regeneration, proliferation, and apoptosis. Recent studies suggested common and distinct functions of TAZ
Sherry T Shu et al.
The Journal of biological chemistry, 292(7), 2670-2678 (2016-12-30)
The HIV-1 Nef accessory factor enhances viral infectivity, immune evasion, and AIDS progression. Nef triggers rapid down-regulation of CD4 via the endocytic adaptor protein 2 (AP-2) complex, a process linked to enhanced viral infectivity and immune escape. Here, we describe
Meleah A Hickman et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(45), 19384-19389 (2010-10-27)
The origin recognition complex (ORC) defines origins of replication and also interacts with heterochromatin proteins in a variety of species, but how ORC functions in heterochromatin assembly remains unclear. The largest subunit of ORC, Orc1, is particularly interesting because it