AB2281
Anti-Na+K+Cl- Cotransporter 2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 2, Kidney-specific Na-K-Cl symporter, NKCC2A variant A, Na-K-2Cl cotransporter, sodium potassium chloride cotransporter 2, solute carrier family 12 (sodium/potassium/chloride transporters), m
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC12A1(6557)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Qualité
1:2,000 dilution of this lot detected NA+K+CL- Cotransporter 2 on 10 µg of rat liver lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat liver lysates
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable