Merck
AB2233
Anticorps anti-galanine
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
galanin prepropeptide, galanin-message-associated peptide, galanin-related peptide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
14
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
mouse, boar, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GAL(51083)
General description
13,3 kDa
La galanine est un neuropeptide ne faisant partie d'aucune famille connue de neuropeptides, en dépit des recherches menées à ce jour pour découvrir des peptides apparentés. Ses actions sont médiées par des récepteurs couplés aux protéines Gi (GPCR) et via des canaux ioniques, inhibant généralement la sécrétion d'un transmetteur ou d'une hormone dans le système nerveux et endocrinien. Ces actions inhibitrices de la galanine rappellent à bien des égards celles de l'acide gamma-aminobutyrique (GABA) et du neuropeptide Y (NPY). La galanine coexiste avec le GABA, la noradrénaline, la 5-hydroxytryptamine (5-HT) et le NPY dans plusieurs régions du cerveau. La galanine et ses récepteurs sont surexprimés dans la région limbique du cerveau chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Toutefois il est difficile de déterminer si la galanine exacerbe la maladie ou si elle constitue une réponse protectrice à la maladie.
Immunogen
Peptide linéaire synthétique
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Détection de la galanine avec cet anticorps anti-galanine, validé pour une utilisation en IH(P).
Sous-domaine de recherche
Neurochimie et neurotrophines
Biochem/physiol Actions
La réactivité vis-à-vis d'autres espèces n'a pas été déterminée.
Réf. AB2233 reconnaît la galanine
Physical form
Sérum contenant 0,05 % de NaN3
Preparation Note
À conserver à -20 °C pendant 1 an maximum à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué en routine par immunohistochimie sur des tissus de cervelet de rat.
Témoin
Tissu de cervelet de rat
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorps anti-galanine
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1