AB16502
Anti-AIF Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Apoptosis Inducing Factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AIFM1(9131)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
K562 cell lysate from HeLa cells can be used as a positive control and a 67 kDa band should be detected.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable