Key Documents
AB15708A4
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-bêta tubuline III, conjugué au colorant Alexa Fluor 488 | AB15708A4
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Synonyme(s) :
Tubulin beta-4, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta, 4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR 488
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Description générale
La tubuline est l'un des nombreux membres d'une petite famille de protéines globulaires qui se polymérisent afin de former des structures cytosquelettiques appelées microtubules. Les membres les plus communs de la famille des tubulines sont l'α-tubuline et la β-tubuline. Les dimères de tubuline, généralement composés de sous-unités d'α-tubuline et de β-tubuline, s'assemblent sur les microtubules pour former de grands polymères. La tubuline β-III est une sous-unité unique des microtubules qui s'exprime presque exclusivement dans les neurones. En raison de son profil d'expression unique, la tubuline β-III est souvent utilisée comme marqueur pour distinguer les cellules neuronales des autres cellules cérébrales, telles que les cellules gliales, qui ne l'expriment pas. La tubuline β-III sert également de marqueur cytoarchitectural puisqu'elle se trouve principalement dans l'extension des neurites.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la bêta tubuline III.
Immunogène
Peptide linéaire de synthèse correspondant à la bêta tubuline III humaine.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie : il a été démontré avec un lot représentatif qu'il fonctionne dans le cerveau de souris adultes.
Sous-domaine de recherche
Métabolisme des neurones et neurofilaments
Qualité
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules de cortex de rat au stade E18.
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/400e de cet anticorps a permis de détecter la bêta tubuline III dans des cellules corticales E18 de rat.
Description de la cible
Poids théorique (calculé) : 50 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, conjugué au colorant Alexa Fluor 488, dans du PBS avec 0,1 % d'azoture de sodium et 15 mg/ml de BSA.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Cellules de cortex de rat au stade E18.
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jianzhang Hu et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 60(1), 16-25 (2019-01-03)
To investigate the contribution and mechanism of miRNAs and autophagy in diabetic peripheral neuropathy. In this study, we used streptozotocin (STZ)-induced type I diabetes C57 mice as animal models, and we detected the expression of miR-34c and autophagic intensity in
Shuyan Zhu et al.
Experimental eye research, 220, 109125-109125 (2022-05-27)
The normal cornea has no blood vessels but has abundant innervation. There is emerging evidence that sensory nerves, originated from the trigeminal ganglion (TG) neurons, play a key role in corneal angiogenesis. In the current study, we examined the role
Predrag Kalaba et al.
Biomolecules, 13(9) (2023-09-28)
The high structural similarity, especially in transmembrane regions, of dopamine, norepinephrine, and serotonin transporters, as well as the lack of all crystal structures of human isoforms, make the specific targeting of individual transporters rather challenging. Ligand design itself is also
Xiao Tian et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 59(7), 2923-2931 (2018-07-20)
The purpose of this study was to explore the effects of pigment epithelium derived factor (PEDF) and PEDF-derived peptides Mer44 and Mer34 on the severity of herpetic simplex keratitis (HSK) in mice. Adult C57BL/6 mice were infected ocularly with the
Wei-Min Zhang et al.
Molecular medicine reports, 17(1), 330-335 (2017-11-09)
The primary aim of the present study was to examine the effects of microRNA‑21 (miR‑21) on the proliferation and differentiation of rat primary neural stem cells (NSCs) in vitro. miR‑21 was overexpressed in NSCs by transfection with a miR‑21 mimic. The