Principaux documents
8.51080
Sigma-Aldrich
Bis-Boc-thiourea
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Bis-Boc-thiourea
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H20N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S=C(NC(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20N2O4S/c1-10(2,3)16-8(14)12-7(18)13-9(15)17-11(4,5)6/h1-6H3,(H2,12,13,14,15,18)
Clé InChI
CSOJECDGWHHWRS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Reagent for the guanidation of amines.
Liaison
Replaces: 01-63-0135
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (DC(012A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany