Key Documents
8.51068
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc 1,5-diaminopentane hydrochloride
Novabiochem®
Synonyme(s) :
mono-Fmoc 1,5-diaminopentane hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 5NH 2 · HCl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H24N2O2 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.42 (free base basis)
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: spacer
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH/c21-12-6-1-7-13-22-20(23)24-14-19-17-10-4-2-8-15(17)16-9-3-5-11-18(16)19;/h2-5,8-11,19H,1,6-7,12-14,21H2,(H,22,23);1H
Clé InChI
MYVDRDMFYHOZBJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Diaminopentane monoprotected with base-labile Fmoc protecting group.
Liaison
Replaces: 01-63-0075
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable