Key Documents
8.43869
Sigma-Aldrich
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed
(Mw approx.70000) for synthesis
Synonyme(s) :
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed, PVA, PVOH
About This Item
Formule linéaire :
(C4H6O2 · C2H4O)n
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
13111042
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>230 °C
Pf
>200 °C
Densité
1.3 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
400‑600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Degree of hydrolysis (calculated on dried substance): ≥ 85.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 6.8 - 9.2 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 130 - 150
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1