Principaux documents
8.43818
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)pyridine-3-carboxylic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
5-(4-Fluorophenyl)pyridine-3-carboxylic acid, 5-(4-Fluorophenyl)nicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H8FNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (acidimetric)
Forme
powder
pH
5.7 (20 °C, 5 g/L in H2O)
Pf
215 °C
Densité
0.5 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)c2cncc(c2)C(=O)O
InChI
1S/C12H8FNO2/c13-11-3-1-8(2-4-11)9-5-10(12(15)16)7-14-6-9/h1-7H,(H,15,16)
Clé InChI
KISDAKHYANOMTN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to offwhite
Appearance of substance (visual): powder
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Melting range (lower value): ≥ 210 °C
Melting range (upper value): ≤ 215 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2