Merck
8.43785
1-Phenylethyl acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Phenylethyl acetate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
202-288-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
450 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
212 °C/1013 hPa
mp
-60 °C
transition temp
flash point 91 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(C)c1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(12-9(2)11)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
InChI key
QUMXDOLUJCHOAY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.024 - 1.027
Identity (IR): passes test
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
198.5 °F
flash_point_c
92.5 °C