Principaux documents
8.41817
Sigma-Aldrich
Tri(o-tolyl)-phosphine
for synthesis
Synonyme(s) :
Tri(o-tolyl)-phosphine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H21P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352128
Numéro de classement CE :
228-193-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Point d'ébullition
238 °C/15 hPa
Pf
124-127 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C21H21P/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
Clé InChI
COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 124 °C
Melting range (upper value): ≤ 127 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2