Principaux documents
8.41364
Sigma-Aldrich
n-Tricosane
for synthesis
Synonyme(s) :
n-Tricosane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H48
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Numéro de classement CE :
211-347-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
flakes
Température d'inflammation spontanée
524 °C
pb
199-200 °C/4 hPa
Pf
48-49 °C
Température de transition
flash point 113 °C
Densité
0.778 g/cm3 at 48 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C(CCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H48/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-23H2,1-2H3
Clé InChI
FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 47 °C
Melting range (upper value): ≤ 49 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3