Key Documents
8.24449
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, (1R,2R)-(-)-Hexahydrophthalic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.18
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Pf
177-180 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
Clé InChI
QSAWQNUELGIYBC-PHDIDXHHSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in Aceton): -20.0 - -19.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable