Key Documents
8.22080
Sigma-Aldrich
di-Potassium phthalate
≥96%
Synonyme(s) :
di-Potassium phthalate
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,2-(COOK)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
224-561-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥96%
Forme
powder
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H6O4.2K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
GOMCKELMLXHYHH-UHFFFAOYSA-L
Description générale
for synthesis
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable